HTS-DNA-Transfektionsreagenz, jetPEI®
Lieferant: Polyplus-transfection
101000020 101000053
PPLU101000020EA 1370 EUR
PPLU101000020 PPLU101000053
HTS-DNA-Transfektionsreagenz, jetPEI®
Transfektionsreagenzien
jetPEI® Transfektionsreagenz ist ein lineares Polyethylenimin-Derivat, enthält keine Bestandteile tierischen Ursprungs und liefert hocheffektive und reproduzierbare Gentransfers, perfekt geeignet für High-Throughput Screening (HTS) Anwendungen.
  • Schnelle und wirksame Methoden zur Transfektion von Zellen für HTS
  • Kompatibel mit Serum und Antibiotika
  • Außergewöhnlich gut reproduzierbare Ergebnisse
  • Reverse-, Batch- und Forward-Protokolle sind verfügbar
jetPEI® Transfektionsreagenz eignet sich besonders für automatische und manuelle HTS. Es stehen drei Protokolle zur Verfügung: Reverse, Batch und Forward.
Since 1st of September 2021 Polyplus-Tranfection changed product part numbers. Products are remaining the same and the change is only related to the product part number. New product part numbers have symbol 'New'. For duplicated products with symbol 'telephone' please be informed that it’s the same product but with previous part number which we will only offer till the end of stock.
Standards: Polyplus-transfection® has been an ISO 9001 accredited company since 2002. Since then this certification has been successfully renewed every three years.
Every batch of jetPEI® is tested in-house by DNA transfection of HeLa cells. Transfection with a firefly Luciferase gene under the control of CMV promoter gives at least 109 RLU (relative light unit)/mg of protein. The value for each batch is indicated on the Certificate of Analysis.
Lieferumfang: 150 mM NaCl-Lösung ist enthalten. 1 ml jetPEI® Transfektionsreagenz reicht für 2000 Transfektionen in 96-Well-Platten aus.