Qualitative Filterpapiere, Güteklasse 108
Lieferant: PRAT DUMAS
J020108 A004108 A007108 A055108 A090108 A125108 A150108 A185108 J011108 J065108 J125108 J185108
PRATJ020108EA 63.8 EUR
PRATJ020108 PRATA004108 PRATA007108 PRATA055108 PRATA090108 PRATA125108 PRATA150108 PRATA185108 PRATJ011108 PRATJ065108 PRATJ125108 PRATJ185108
Qualitative Filterpapiere, Güteklasse 108
Filter Filterpapiere Qualitatives Filterpapier
Hochwertiges Velin auf Basis reiner Zellulose. Wird für die universelle Filtration im Labor verwendet. Diese Qualität deckt viele Anwendungen ab.
Bestellinformation: Für spezielle Bestellungen können diese Filter in anderen Durchmessern oder in Bögen geliefert werden.
Verpackung: Die Filter werden flach in Kartons zu 100 Filtern oder gefaltet ab 100 mm Durchmesser geliefert.