genesig® Easy DNA qPCR Nachweiskit (Salmonella spp)
Lieferant: PRIMERDESIGN
Dieses genesig® Easy qPCR-Erkennungskit zielt auf das Invasionsprotein-Gen (invA) von Salmonella spp. Das Kit ist für die in vitro Quantifizierung von Salmonella spp Genomen und für ein breites Erkennungsprofil konzipiert.
- Die Primer erkennen über 95 % der zum Zeitpunkt der letzten Überprüfung in der NCBI-Datenbank verfügbaren Sequenzen
- Aufgrund der Dynamik der genetischen Variation können nach der letzten Überprüfung neue Sequenzinformationen verfügbar werden
- Dieses Kit ist für die Verwendung mit dem genesig® q16-Instrument bestimmt
Salmonella spp ist ein Bakterium, das hauptsächlich Geflügel und Vieh infiziert, aber auch Menschen und andere Tiere infizieren kann. Eine Infektion kann zu Salmonellose (Gastroenteritis oder Typhus) führen. Die Gattung ist in zwei Arten unterteilt: S. enterica und S. bongori. S. enterica hat weitere sechs Unterarten und die Salmonella Gattung hat dann mehr als 2500 Serovare, von denen alle voraussichtlich von diesem qPCR-Kit erkannt werden.
Dieses Kit ist für den Versand bei Umgebungstemperatur stabil, sollte jedoch nach Erhalt bei –20 °C gelagert werden. Nachdem die lyophilisierten Komponenten resuspendiert wurden, sollten sie nicht länger als 30 Minuten am Stück Temperaturen über –20 °C ausgesetzt werden und unnötiges wiederholtes Einfrieren/Auftauen sollte vermieden werden. Das Kit ist unter diesen Umständen sechs Monate ab dem Datum der Resuspension stabil. Primer Design Ltd empfiehlt, das Kit nach dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr zu verwenden.
Dieses Kit kann mit allen Arten von Proben unterschiedlicher Herkunft verwendet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die extrahierten Nukleinsäureproben hinsichtlich Reinheit, Konzentration und DNA-Integrität geeignet sind.
Unter optimalen PCR-Bedingungen kann das Kit Priming-Effizienzen zwischen 90 und 110% erreichen und weniger als 100 Kopien der Zielvorlage erkennen.
Lieferumfang: Kit enthält: Salmonella spp Primer/Sonden-Mischung (einschließlich interner Extraktionskontrollprimer und -sonden) (50 Reaktionen) FAM und VIC als Standard gekennzeichnet (1 Röhrchen mit braunem Deckel); Salmonella spp positive Kontrollvorlage (1 Röhrchen mit rotem Deckel); oasig® lyophilisierter 2X qPCR-Mastermix (1 Röhrchen mit silbernem Deckel); oasig® Resuspensionspuffer (zur Resuspension des Mastermix) (1 Röhrchen mit blauem Deckel); interne Extraktionskontroll-DNA-Vorlage (1 Röhrchen mit blauem Deckel in silberner Folienverpackung); RNase/DNase-freies Wasser (zur Resuspension von Primer-/Sondenmischungen) (1 Röhrchen mit weißem Deckel); Vorlagenvorbereitungspuffer (zur Resuspension der internen Kontrollvorlage, der positiven Kontrollvorlage und der Standardkurvenvorbereitung) (2 Röhrchen mit gelbem Deckel); Genesig® Q16-Reaktionsröhrchen (54).
Bitte beachten Dieses Produkt wurde nur für Forschungszwecke entwickelt, konstruiert und verkauft.