Kaliumhydroxid 0.01 mol/l (0.01 N) in Ethanol

Lieferant: PROLABO CMP

Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali

MC305253.0500
PRLSMC305253.0500EA 0 EUR
PRLSMC305253.0500
Kaliumhydroxid 0.01 mol/l (0.01 N) in Ethanol
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR