Natriumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
Lieferant: PROLABO CMP
Achtung
Synonyme: Caustic soda
MC309338.6010
PRLSMC309338.6010EA 0 EUR
PRLSMC309338.6010
Natriumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III