Benzo[k]fluoranthen
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-048R
PROOBCR-048REA
165
EUR
PROOBCR-048R
Benzo[k]fluoranthen
Benzo[k]fluoranthen
Formel:
C₂₀H₁₂ |
MDL:
MFCD00046287 CAS-Nummer: 207-08-9 EINECS: 205-916-6 |