Benzo[e]pyren
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
BCR-050
PROOBCR-050EA 569 EUR
PROOBCR-050
Benzo[e]pyren
Benzo[e]pyren
Formel: C₂₀H₁₂
Siedepunkt: 492 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 178…179 °C
CAS-Nummer: 192-97-2
EINECS: 205-892-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01135