Benzo[ghi]perylen

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung

BCR-052
PROOBCR-052EA 578 EUR
PROOBCR-052
Benzo[ghi]perylen
Benzo[ghi]perylen
Formel: C₂₂H₁₂
Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 278…280 °C
MDL: MFCD00004135
CAS-Nummer: 191-24-2
EINECS: 205-883-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR