Dibenz[a,c]anthracen
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-094
PROOBCR-094EA 555 EUR
PROOBCR-094
Dibenz[a,c]anthracen
Dibenz[a,c]anthracen
Formel: C₂₂H₁₄
Siedepunkt: 518 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 202…207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 215-58-7
EINECS: 205-920-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III