Dibenzo[a,c]acridin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-155
PROOBCR-155EA 573 EUR
PROOBCR-155
Dibenzo[a,c]acridin
Dibenzo[a,c]acridin
Formel: C₂₁H₁₃N
Molecular Weight: 279.34 g/mol
CAS-Nummer: 215-62-3