Dibenzo[c,h]acridin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-156R
PROOBCR-156REA
161
EUR
PROOBCR-156R
Dibenzo[c,h]acridin
Dibenzo[c,h]acridin
Formel:
C₂₁H₁₃N Molecular Weight: 279.34 g/mol |
CAS-Nummer:
224-53-3 |