Fluoranthen
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Achtung
|
BCR-160R
PROOBCR-160REA
236
EUR
PROOBCR-160R
Fluoranthen
Fluoranthene
Formel:
C₁₆H₁₀ Molecular Weight: 202,26 g/mol |
MDL:
MFCD00001184 CAS-Nummer: 206-44-0 EINECS: 205-912-4 |