Aluminiumoxid, α-Phase
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-169
PROOBCR-169EA
211
EUR
PROOBCR-169
Aluminiumoxid, α-Phase
Aluminiumoxid, α-Phase
Formel:
Al₂O₃ |
MDL:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 |