Coronen
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: Hexabenzobenzene
BCR-272
PROOBCR-272EA 319 EUR
PROOBCR-272
Coronen
Coronene
Formel: C₂₄H₁₂
Molecular Weight: 300.36 g/mol
Siedepunkt: 525
Schmelzpunkt: 437…440 °C
Dichte: 1.371 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00004134
CAS-Nummer: 191-07-1
EINECS: 205-881-7