2,4'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 8)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-289
PROOBCR-289EA
327
EUR
PROOBCR-289
2,4'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 8)
2,4'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 8)
Formel:
C₁₂H₈Cl₂ Molecular Weight: 223,1 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
34883-43-7 |