2,3,3'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 20)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-290
PROOBCR-290EA
318
EUR
PROOBCR-290
2,3,3'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 20)
2,3,3'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 20)
Formel:
C₁₂H₇Cl₃ Molecular Weight: 257.55 g/mol |
CAS-Nummer:
38444-84-7 UN: 3432 ADR: 9 II |