2,4,4'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 28)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
2,4,4'-PCB, PCB Nr. 28, 1-(4-Chlorphenyl)-2,4-dichlorbenzol
BCR-291
PROOBCR-291EA
414
EUR
PROOBCR-291
2,4,4'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 28)
2,4,4'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 28)
Formel:
C₁₂H₇Cl₃ Molecular Weight: 257.55 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
7012-37-5 EINECS: 230-293-2 UN: 2315 ADR: 9 II |