2,2',5,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 52)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-293
PROOBCR-293EA
327
EUR
PROOBCR-293
2,2',5,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 52)
2,2',5,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 52)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ Molecular Weight: 291.99 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
35693-99-3 UN: 2315 ADR: 9 II |