2,2',4,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 153)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-297
PROOBCR-297EA 410 EUR
PROOBCR-297
2,2',4,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 153)
2,2',4,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 153)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
Molecular Weight: 360.88 g/mol
Siedepunkt: 259
Schmelzpunkt: 103…104 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 35065-27-1
UN: 3432
ADR: 9 II