1-Nitronaphthalin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: α-Nitronaphthalene
BCR-306
PROOBCR-306EA 161 EUR
PROOBCR-306
1-Nitronaphthalin
1-Nitronaphthalin
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,17 g/mol
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59…61 °C
Dichte: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003913
CAS-Nummer: 86-57-7
EINECS: 201-684-5
UN: 2538
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06711