Acepromazinmaleat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
BP001
PROOBP001EA
255
EUR
PROOBP001
Acepromazinmaleat
Acepromazinmaleat
Formel:
C₂₃H₂₆N₂O₅S Molecular Weight: 442,53 g/mol |
CAS-Nummer:
3598-37-6 EINECS: 222-748-9 |