Docusatnatrium
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyme: Sulfobernsteinsäure-bis-(2-ethylhexylester) Natriumsalz, 1,4-Butandisäuredi(2-ethylhexyl)ester-2-sulfonsäure Natriumsalz
BP133
PROOBP133EA 297 EUR
PROOBP133
Docusatnatrium
Docusatnatrium
Formel: C₂₀H₃₇NaO₇S
Molecular Weight: 444,57 g/mol
Siedepunkt: ∼180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼155 °C
Dichte: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012455
CAS-Nummer: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460