Hydroxyharnstoff
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: Hydroxycarbamid, Aminoameisensäurehydroxyamid
BP197
PROOBP197EA 297 EUR
PROOBP197
Hydroxyharnstoff
Hydroxyharnstoff
Formel: CH₄N₂O₂
Molecular Weight: 76.05 g/mol
Siedepunkt: 296
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007943
CAS-Nummer: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Merck Index: 13,04874