5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
BP202
PROOBP202EA
297
EUR
PROOBP202
5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin)
5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin)
Formel:
C₉H₁₁IN₂O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134656 CAS-Nummer: 54-42-2 EINECS: 200-207-8 |