2-Methyl-4(5)-nitroimidazol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 2-Methyl-4-nitroimidazol, 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol
BP244
PROOBP244EA 256 EUR
PROOBP244
2-Methyl-4(5)-nitroimidazol
2-Methyl-4(5)-nitroimidazol
Formel: C₄H₅N₃O
Molecular Weight: 127,10 g/mol
MDL: MFCD00005191
CAS-Nummer: 696-23-1
EINECS: 211-790-3