5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
(5-Chloro-2-(methylamino)phenyl)(phenyl)methanone
BP378
PROOBP378EA
256
EUR
PROOBP378
5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon
5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon
Formel:
C₁₄H₁₂ClNO Molecular Weight: 245,71 g/mol |
MDL:
MFCD00008284 CAS-Nummer: 1022-13-5 EINECS: 213-822-1 |