DL-Lithiumlactat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
DL-Milchsäure Lithiumsalz, (±)-Milchsäure Lithiumsalz, (±)-2-Hydroxypropionsäure Lithiumsalz
BP433
PROOBP433EA
298
EUR
PROOBP433
DL-Lithiumlactat
DL-Lithiumlactat
Formel:
H₃CCH(OH)COOLi Molecular Weight: 96,01 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065399 CAS-Nummer: 867-55-0 EINECS: 212-761-8 |