Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
BP459
PROOBP459EA
255
EUR
PROOBP459
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz
Formel:
C₁₇H₂₀N₄NaO₉P |
MDL:
MFCD00065362 CAS-Nummer: 130-40-5 EINECS: 204-988-6 |