Nicotinamid

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung

Synonyme: 3-Pyridincarbonsäureamid, Vitamin B3, Pyridin-3-carbonsäureamid, Nicotinsäureamid, 3-Picolinsäureamid, Niacinamid

BP460
PROOBP460EA 298 EUR
PROOBP460
Nicotinamid
Nicotinamid
Formel: C₆H₆N₂O
Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127…128 °C
Dichte: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006395
CAS-Nummer: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR