Prednisolon

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM

Synonyme: Prednisolonum, 1,2-Dehydrocortisol, 1,4-Pregnadien-11β,17α,21-triol-3,20-dion

BP464
PROOBP464EA 298 EUR
PROOBP464
Prednisolon
Prednisolon
Formel: C₂₁H₂₈O₅
Molecular Weight: 360,45 g/mol
Siedepunkt: 571 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 246 °C
Dichte: 1,212 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003649
CAS-Nummer: 50-24-8
EINECS: 200-021-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR