Carbaryl (1-Naphthylmethylcarbamat)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
BP523
PROOBP523EA 297 EUR
PROOBP523
Carbaryl (1-Naphthylmethylcarbamat)
Carbaryl (1-Naphthylmethylcarbamat)
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Molecular Weight: 201.22 g/mol
CAS-Nummer: 63-25-2
EINECS: 200-555-0
UN: 2757
ADR: 6.1 III