trans-Platin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
trans-Diammindichloridoplatin(II)
BP544
PROOBP544EA
256
EUR
PROOBP544
trans-Platin
trans-Platin
Formel:
H₆Cl₂N₂Pt Molecular Weight: 300,05 g/mol Schmelzpunkt: 340 °C Dichte: 3,746 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011623 CAS-Nummer: 14913-33-8 EINECS: 238-980-9 |