4'-Isobutylacetophenon
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 1-(4-Isobutylphenyl)ethanon, 4-Isobutyl-1-acetylbenzol, p-Isobutylacetophenon
BP557
PROOBP557EA 256 EUR
PROOBP557
4'-Isobutylacetophenon
4'-Isobutylacetophenon
Formel: C₁₂H₁₆O
Molecular Weight: 176,26 g/mol
MDL: MFCD00027393
CAS-Nummer: 38861-78-8
EINECS: 254-159-8
UN: 1224
ADR: 3,III