o-Acetylsalicylsäure
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Acetoxybenzoesäure, Aspirin®, Acetylsalicylsäure, ASS®
BP617
PROOBP617EA 298 EUR
PROOBP617
o-Acetylsalicylsäure
o-Acetylsalicylsäure
Formel: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…140 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002430
CAS-Nummer: 50-78-2
EINECS: 200-064-1
Merck Index: 13,00856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fcb60a4ee505b596cef38216a85e034985091e0&vid=5f8d5cfeb3039783869a9320ec840b8ec12c33ea&prid=web&clid=SAPDAM