Diclofenac-Natrium
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
BP619
PROOBP619EA
298
EUR
PROOBP619
Diclofenac-Natrium
Diclofenac-Natrium
Formel:
C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂ |
MDL:
MFCD00082251 CAS-Nummer: 15307-79-6 EINECS: 239-346-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |