Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung

Synonyme: 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal

CDX00003667100
PROOCDX00003667100EA 79 EUR
PROOCDX00003667100
Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152.24 g/mol
Siedepunkt: 229
Schmelzpunkt: < –10 °C
Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 98
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006997
CAS-Nummer: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Merck Index: 13,02346

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR