Tetrachlormethan

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr

CHE04
PROOCHE04EA 205 EUR
PROOCHE04
Tetrachlormethan
Tetrachlormethan
Formel: CCl₄
Siedepunkt: 76,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 1,5942 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 56-23-5
EINECS: 200-262-8
UN: 1846
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f65a2fdbdc4ae682d8f873111640a313c6f19da4&vid=14d78da6d604f2b85c909ea59291547aefba0c98&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR