Cyclohexen
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
CHE104
PROOCHE104EA 204 EUR
PROOCHE104
Cyclohexen
Cyclohexene
Formel: C₆H₁₀
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –104 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001539
CAS-Nummer: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756