Cyclohexanol

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung

Synonyme: Hydroxycyclohexan, 1-Hydroxycyclohexan

CHE105
PROOCHE105EA 204 EUR
PROOCHE105
Cyclohexanol
Cyclohexanol
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 161 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25 °C
Dichte: 0,947 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003855
CAS-Nummer: 108-93-0
EINECS: 203-630-6
Merck Index: 13,02754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8878907005758628f5927d7b0f43a99f57de5ae8&vid=c5d64c7b5d58d205d87b42eb97190b1693d3508a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR