n-Hexan
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
CHE111
PROOCHE111EA 205 EUR
PROOCHE111
n-Hexan
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 69
Schmelzpunkt: –94.3 °C
Dichte: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM