Methylcyclohexan

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr

CHE118
PROOCHE118EA 204 EUR
PROOCHE118
Methylcyclohexan
Methylcyclohexane
Formel: C₆H₁₁CH₃
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –126 °C
Dichte: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001497
CAS-Nummer: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR