2-Methylpentan

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr

Synonyme: iso-Hexan, Isohexan, 1,1-Dimethylbutan

CHE119
PROOCHE119EA 204 EUR
PROOCHE119
2-Methylpentan
2-Methylpentan
Formel: C₆H₁₄
Molecular Weight: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 62 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –154 °C
Dichte: 0,653 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009406
CAS-Nummer: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce61b1646b637970765dc4b16a997650aeccfd1&vid=71606860b34952f73fd29b7df735dd0916b1e93c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR