3-Methylpentan
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
CHE120
PROOCHE120EA 204 EUR
PROOCHE120
3-Methylpentan
3-Methylpentan
Formel: C₆H₁₄
Siedepunkt: 64 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –118 °C
Dichte: 0,664 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009342
CAS-Nummer: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN: 1208
ADR: 3,II