1-Propanol

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr

Synonyme: 1-Propylalkohol, 1-Hydroxypropan, Ethylcarbinol

CHE127
PROOCHE127EA 204 EUR
PROOCHE127
1-Propanol
1-Propanol
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 97
Schmelzpunkt: –127 °C
Dichte: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002941
CAS-Nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR