n-Tridecan
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
CHE153
PROOCHE153EA 204 EUR
PROOCHE153
n-Tridecan
n-Tridecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Siedepunkt: 235,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5,5 °C
Dichte: 0,7564 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008979
CAS-Nummer: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
UN: 3295
ADR: 3,III