Isopropylacetat

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr

Synonyme: Essigsäureisopropylester

CHE161
PROOCHE161EA 204 EUR
PROOCHE161
Isopropylacetat
Isopropylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008877
CAS-Nummer: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR