2-Methoxyethylacetat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: (2-Methoxyethyl)acetat, Essigsäure(2-methoxyethyl)ester, Glycolmonomethyletheracetat, Methylglycolacetat
CHE162
PROOCHE162EA 204 EUR
PROOCHE162
2-Methoxyethylacetat
2-Methoxyethylacetat
Formel: C₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 118,13 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 49 °C
MDL: MFCD00008719
CAS-Nummer: 110-49-6
EINECS: 203-772-9
Merck Index: 12,06119