n-Heptadecan

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr

Synonyme: N-heptadecane

CHE169
PROOCHE169EA 204 EUR
PROOCHE169
n-Heptadecan
n-Heptadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Molecular Weight: 240,47 g/mol
Siedepunkt: 302,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21,2 °C
Dichte: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009002
CAS-Nummer: 629-78-7
EINECS: 211-108-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR