1,2-Dichlorethan
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: Ethylendichlorid, Ethylenchlorid
CHE19
PROOCHE19EA 204 EUR
PROOCHE19
1,2-Dichlorethan
1,2-Dichlorethan
Formel: ClH₂CCH₂Cl
Molecular Weight: 98,96 g/mol
Siedepunkt: 83,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35,5 °C
Dichte: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000963
CAS-Nummer: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM