Benzol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
CHEUSC11
PROOCHEUSC11EA 205 EUR
PROOCHEUSC11
Benzol
Benzol
Formel: C₆H₆
Siedepunkt: 80,1 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,878 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003009
CAS-Nummer: 71-43-2
EINECS: 200-753-7
UN: 1114
ADR: 3,II
REACH: 01-2119447106-44
Merck Index: 13,01066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2c0146712ab33142aeeb3843b02381e6bda4028&vid=cae270bfe08ae6ab4b14d9e1775b89a82cfeec1f&prid=web&clid=SAPDAM